Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01473059_m1
          See other CMPK2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cmpk2
          Gene Name:
          cytidine monophosphate (UMP-CMP) kinase 2, mitochondrial
          Gene Aliases:
          Tyki
          Chromosome Location:
          Chr.6: 45683242 - 45694824 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01473059_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cmpk2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108017.1 NP_001101487.1 4 - 5 1212 67
          XM_006239938.2 XP_006240000.1 5 - 6 1899 67
          XM_006239939.2 XP_006240001.1 5 - 6 1899 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600000520.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          nucleotide kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleoside diphosphate phosphorylation
          dUDP biosynthetic process
          dTDP biosynthetic process
          dTTP biosynthetic process
          nucleoside triphosphate biosynthetic process
          nucleotide phosphorylation
          cellular response to lipopolysaccharide
          cytidylate kinase activity
          nucleoside diphosphate kinase activity
          thymidylate kinase activity
          uridylate kinase activity
          UMP kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P685145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36611 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P685145 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P685145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P685145 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P528552 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10883960 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393044_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383424_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383424_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393044_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383424_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383424_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393044_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393044_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600003724.rn.1 TC0600000520.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1383424_at - -
          Rat Expression Set 230 1383424_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393044_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393044_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883960 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI014130_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI111492_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21761419 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371316 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline