Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01473202_m1
          See other EPCAM GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Epcam
          Gene Name:
          epithelial cell adhesion molecule
          Gene Aliases:
          Egp314, Tacstd1
          Chromosome Location:
          Chr.6: 11282194 - 11298156 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01473202_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Epcam
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138541.1 NP_612550.1 7 - 8 925 117
          GenBank mRNA AJ001044.1 - 7 - 8 980 117
          BC061787.1 - 7 - 8 929 117
          BC072691.1 - 7 - 8 949 7098920 117
          FQ229377.1 - 2 - 3 313 117

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600001878.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Epcam

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ureteric bud development
          positive regulation of cell proliferation
          signal transduction involved in regulation of gene expression
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          stem cell differentiation
          cell-cell adhesion
          negative regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin
          positive regulation of cell motility
          positive regulation of stem cell proliferation
          protein complex binding
          cadherin binding involved in cell-cell adhesion

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P141236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36483 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P163242 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P163242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P163242 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P163242 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701718309 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27229 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22374 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69736 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25832 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22318 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701718309 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10882802 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388199_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388199_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388199_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388199_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600013332.rn.1 TC0600001878.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388199_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388199_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882802 - -
          Rat Genome U34 Set AJ001044cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI233349_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22338918 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360221 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55158 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline