Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01473268_m1
          See other KLHL29 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Klhl29
          Gene Name:
          kelch-like family member 29
          Gene Aliases:
          Kbtbd9
          Chromosome Location:
          Chr.6: 29179016 - 29483460 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01473268_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Klhl29
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106713.2 NP_001100183.1 13 - 14 3166 75
          XM_006239857.2 XP_006239919.1 13 - 14 4774 75
          XM_008764550.1 XP_008762772.1 12 - 13 6362 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002068.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P017488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 212715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2834 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P017488 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P017488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P017488 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P234442 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41280 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7105 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33530 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52566 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46721 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37952 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10889156 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600015211.rn.1 TC0600002068.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600015210.rn.1 TC0600002068.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889156 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21405021 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371619 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline