Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01473315_m1
          See other SPTB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sptb
          Gene Name:
          spectrin, beta, erythrocytic
          Gene Aliases:
          Spnb1
          Chromosome Location:
          Chr.6: 99657144 - 99783181 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01473315_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sptb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_212522.1 NP_997687.1 23 - 24 4986 73
          XM_006240244.2 XP_006240306.1 23 - 24 5098 73
          XM_008764770.1 XP_008762992.1 23 - 24 5098 73
          XM_008764771.1 XP_008762993.1 24 - 25 5210 73
          XM_008764772.1 XP_008762994.1 24 - 25 5192 73
          GenBank mRNA AY238343.1 - 23 - 24 4986 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002697.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sptb

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          porphyrin-containing compound biosynthetic process
          plasma membrane organization
          biological_process
          hemopoiesis
          molecular_function
          actin binding
          structural constituent of cytoskeleton
          ankyrin binding
          protein heterodimerization activity
          actin filament binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P165643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144766 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P165643 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P165643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P165643 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P165643 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60005 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7930 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54062 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64156 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89546 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10050 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103732 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28417 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28015 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92113 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 446 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20983 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890725 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890709 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890708 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890711 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890712 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890728 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890696 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890723 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890716 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890726 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890717 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890699 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890720 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890698 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890724 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890719 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890718 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890722 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890714 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890713 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890710 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890697 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890715 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890727 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890721 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10890691 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385657_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379231_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385657_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379231_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381780_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381780_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385657_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385657_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379231_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379231_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019161.rn.1 TC0600002697.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019165.rn.1 TC0600002697.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019171.rn.1 TC0600002697.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019162.rn.1 TC0600002697.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019168.rn.1 TC0600002697.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019172.rn.1 TC0600002697.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019169.rn.1 TC0600002697.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019170.rn.1 TC0600002697.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019173.rn.1 TC0600002697.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019164.rn.1 TC0600002697.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600019167.rn.1 TC0600002697.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1379231_at - -
          Rat Expression Set 230 1381780_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381780_at - -
          Rat Expression Set 230 1379231_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385657_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385657_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890691 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900704_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20767285 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354099 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48659 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0