Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01473734_m1
          See other DPY30 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dpy30
          Gene Name:
          dpy-30 homolog (C. elegans)
          Gene Aliases:
          Aip1
          Chromosome Location:
          Chr.6: 22296128 - 22316894 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01473734_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dpy30
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001170545.1 NP_001164016.1 3 - 4 188 125
          NM_173117.2 NP_775140.2 3 - 4 227 125
          GenBank mRNA AY129401.1 - 3 - 4 227 125
          FM121127.1 - 3 - 4 194 125

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600000221.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dpy30

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          biological_process
          endosomal transport
          histone H3-K4 methylation
          molecular_function
          protein binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P257628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6337 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P257628 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P257628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P257628 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P257628 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56245 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65928 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87271 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98500 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32608 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882914 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882919 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882918 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882916 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882917 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10882913 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371982_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371982_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371982_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371982_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600001390.rn.1 TC0600000221.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600001388.rn.1 TC0600000221.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600001389.rn.1 TC0600000221.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371982_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371982_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882913 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA957143_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA957143_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI168989_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21401730 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366643 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58447 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-snt5b:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline