Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01474669_m1
          See other PPP1R2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ppp1r2
          Gene Name:
          protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 2
          Gene Aliases:
          IPP-2
          Chromosome Location:
          Chr.11: 72748789 - 72759946 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01474669_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ppp1r2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138823.2 NP_620178.1 698 91
          GenBank mRNA BC092194.1 - 698 7313160 91
          S79213.1 - 713 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100000786.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ppp1r2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein-binding activity modulator phosphatase inhibitor phosphatase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glycogen metabolic process
          biological_process
          regulation of signal transduction
          negative regulation of catalytic activity
          regulation of phosphoprotein phosphatase activity
          molecular_function
          protein phosphatase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P776282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6365 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P776282 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P776282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P776282 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P776282 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P141899 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701897441 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700520081 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90320 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90952 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64509 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701897441 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700520081 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10751700 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393480_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372446_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393480_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383180_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383180_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372446_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383180_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393480_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372446_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383180_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393480_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372446_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100004285.rn.1 TC1100000786.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100004284.rn.1 TC1100000786.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372446_at - -
          Rat Expression Set 230 1383180_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383180_at - -
          Rat Expression Set 230 1372446_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393480_at - -
          Rat Expression Set 230 1393480_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10751700 - -
          Rat Genome U34 Set S79213_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170407_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21159497 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650527 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55618 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline