Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01475187_g1
          See other TCTEX1D2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tctex1d2
          Gene Name:
          Tctex1 domain containing 2
          Gene Aliases:
          RGD1563597
          Chromosome Location:
          Chr.11: 71593302 - 71601662 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01475187_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tctex1d2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109054.1 NP_001102524.1 4 - 5 416 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100002053.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          microtubule or microtubule-binding cytoskeletal protein

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P039770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131411 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1046118 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1046118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1046118 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1046118 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48845 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754827 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754828 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754830 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754826 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754825 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754829 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10754824 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396123_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396123_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1396123_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1396123_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100013943.rn.1 TC1100002053.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100013944.rn.1 TC1100002053.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1396123_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1396123_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754824 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21210440 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366665 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline