Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01475209_m1
          See other TFG GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tfg
          Gene Name:
          Trk-fused gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 46180121 - 46206723 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01475209_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tfg
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012144.1 NP_001012144.1 7 - 8 1071 79
          XM_006248236.2 XP_006248298.1 7 - 8 1185 79
          XM_006248237.2 XP_006248299.1 7 - 8 1140 79
          GenBank mRNA BC078947.1 - 7 - 8 1071 7109719 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100000472.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protein Kinase 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tfg

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          signal transducer activity
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P604121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114730 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P604121 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P604121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P604121 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P408187 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P604121 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16521 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85568 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52786 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73305 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750784 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750785 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750790 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750787 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750789 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750791 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750788 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750786 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750782 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750783 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10750781 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374464_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374464_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374464_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374464_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100002372.rn.1 TC1100000472.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100002370.rn.1 TC1100000472.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100002374.rn.1 TC1100000472.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100002375.rn.1 TC1100000472.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100002373.rn.1 TC1100000472.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374464_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374464_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10750781 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA926352_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230956_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21686283 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376396 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0