Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01475515_m1
          See other SLC6A14 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc6a14
          Gene Name:
          solute carrier family 6 (amino acid transporter), member 14
          Gene Aliases:
          Atb0+
          Chromosome Location:
          Chr.X: 120624523 - 120647964 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01475515_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc6a14
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001037544.1 NP_001032633.1 13 - 14 1893 76
          GenBank mRNA AJ969954.1 - 13 - 14 1893 76
          EF494736.1 - 1865 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00001033.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc6a14

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neurotransmitter transport
          response to toxic substance
          transmembrane transport
          neurotransmitter:sodium symporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P525412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15421 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P525412 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P525412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P525412 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P525412 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71194 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22127 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932095 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932093 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932092 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932090 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932096 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932091 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932094 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10932089 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385107_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385107_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385107_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385107_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00006318.rn.1 TC0X00001033.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385107_at - -
          Rat Expression Set 230 1385107_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932089 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22383007 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364698 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline