Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01476129_g1
          See other PNKP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pnkp
          Gene Name:
          polynucleotide kinase 3'-phosphatase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 100853474 - 100859202 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01476129_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pnkp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001004259.1 NP_001004259.1 15 - 16 1510 57
          XM_006229058.2 XP_006229120.1 13 - 14 1804 57
          XM_008759371.1 XP_008757593.1 14 - 15 1892 57
          GenBank mRNA BC079307.1 - 15 - 16 1510 7134659 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001468.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pnkp

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA repair
          response to oxidative stress
          biological_process
          dephosphorylation
          DNA damage response, detection of DNA damage
          nucleotide phosphorylation
          polynucleotide 3' dephosphorylation
          molecular_function
          nucleotide kinase activity
          polynucleotide 3'-phosphatase activity
          ATP-dependent polydeoxyribonucleotide 5'-hydroxyl-kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P087786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49387 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P087786 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P087786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P087786 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P22480 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35691 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706660 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10706650 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393367_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393367_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393367_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393367_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100011465.rn.1 TC0100001468.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1393367_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393367_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706650 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21609344 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371479 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52925 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline