Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01476356_g1
          See other LRP3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lrp3
          Gene Name:
          low density lipoprotein receptor-related protein 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 91447308 - 91462682 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01476356_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lrp3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053541.1 NP_445993.1 6 - 7 2098 72
          XM_008759197.1 XP_008757419.1 5 - 6 3378 72
          XM_008759198.1 XP_008757420.1 5 - 6 3378 72
          XM_008759199.1 XP_008757421.1 5 - 6 3378 72
          XM_008759200.1 XP_008757422.1 6 - 7 2297 72
          XM_008759201.1 XP_008757423.1 5 - 6 3257 72
          XM_008759202.1 XP_008757424.1 6 - 7 2177 72
          GenBank mRNA AB009463.1 - 6 - 7 2098 72
          FQ227632.1 - 2 - 3 325 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100005228.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lrp3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          apolipoprotein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          endocytosis
          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P388959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52731 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P388959 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P388959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P388959 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12845 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P388959 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701878443 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700482337 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701294315 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700246444 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701338644 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56272 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74514 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701338644 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700246444 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701294315 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700482337 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701878443 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721060 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721058 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706145 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721057 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721059 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721056 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721054 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721055 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10706134 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10721052 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368239_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368239_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378136_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378136_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368239_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378136_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368239_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378136_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100042284.rn.1 TC0100005228.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100042285.rn.1 TC0100005228.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100042286.rn.1 TC0100005228.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368239_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368239_at - -
          Rat Expression Set 230 1378136_at - -
          Rat Expression Set 230 1378136_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721052 - -
          Rat Genome U34 Set AB009463_g_at - -
          Rat Genome U34 Set AB009463_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA957792_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21712926 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370606 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60858 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline