Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01476538_m1
          See other NUMBL GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Numbl
          Gene Name:
          numb homolog (Drosophila)-like
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 84067275 - 84091659 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01476538_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Numbl
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033888.1 NP_001029060.1 6 - 7 541 112
          XM_006228565.2 XP_006228627.1 5 - 6 3705 112
          XM_006228566.2 XP_006228628.1 5 - 6 3705 112
          XM_006228567.2 XP_006228629.1 6 - 7 764 112
          XM_006228568.2 XP_006228630.1 6 - 7 970 112
          GenBank mRNA AB210107.1 - 6 - 7 541 112
          BC129073.1 - 6 - 7 651 7189989 112

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001113.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Numbl

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nervous system development
          neuroblast proliferation
          axonogenesis
          cytokine-mediated signaling pathway
          protein metabolic process
          lateral ventricle development
          neuroblast division in subventricular zone
          forebrain development
          adherens junction organization
          positive regulation of neurogenesis
          positive regulation of dendrite morphogenesis
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P149510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 212750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68942 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P149510 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P149510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P149510 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P149510 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29735 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15924 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65995 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705356 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705348 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705346 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705354 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705347 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705357 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705349 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10705345 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381215_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381215_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381215_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381215_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008204.rn.1 TC0100001113.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1381215_at - -
          Rat Expression Set 230 1381215_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705345 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900967_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22035696 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360607 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline