Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01476915_m1
          See other E2F8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          E2f8
          Gene Name:
          E2F transcription factor 8
          Gene Aliases:
          E2F-8, RGD1308091
          Chromosome Location:
          Chr.1: 104185436 - 104203684 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01476915_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: E2f8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_006229263.2 XP_006229325.1 5 - 6 1608 57

          Back To Top

          추가 정보


          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein nucleic acid metabolism protein general transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          placenta development
          sprouting angiogenesis
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          cell proliferation
          negative regulation of cytokinesis
          positive regulation of DNA endoreduplication
          cell cycle comprising mitosis without cytokinesis
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          trophoblast giant cell differentiation
          chorionic trophoblast cell differentiation
          hepatocyte differentiation
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          core promoter binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription corepressor activity
          identical protein binding
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P112034 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P100669 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100669 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P112034 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100669 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P112034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P112034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P100669 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P499022 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15106 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27608 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722253 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722254 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722251 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722257 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722256 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722260 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722252 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722250 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722255 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722258 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10722247 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377410_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377410_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377410_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377410_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377410_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377410_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722247 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231053_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21388070 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375206 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370740 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65574 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0