Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01477377_m1
          See other LTN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ltn1
          Gene Name:
          listerin E3 ubiquitin protein ligase 1
          Gene Aliases:
          Rnf160, Zfp294, Znf294
          Chromosome Location:
          Chr.11: 27023328 - 27080575 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01477377_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ltn1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024235.2 NP_001019406.2 26 - 27 4658 63
          GenBank mRNA BC086523.1 - 2 - 3 283 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100001222.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein autoubiquitination
          ubiquitin-protein transferase activity
          zinc ion binding
          ubiquitin protein ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P17018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36720 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P17018 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P17018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P17018 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P168970 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P17018 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752884 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752866 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752877 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752873 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752874 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752889 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752890 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752882 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752880 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752887 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752871 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752868 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752886 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752879 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752883 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752876 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752891 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752881 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752875 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752867 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752888 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752869 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752878 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752892 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752870 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752893 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752895 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752872 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10752865 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379441_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385474_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385474_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379441_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383462_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383462_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383462_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379441_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379441_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385474_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383462_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385474_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100007104.rn.1 TC1100001222.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100007107.rn.1 TC1100001222.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100007105.rn.1 TC1100001222.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100007108.rn.1 TC1100001222.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100007103.rn.1 TC1100001222.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385474_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383462_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385474_at - -
          Rat Expression Set 230 1379441_at - -
          Rat Expression Set 230 1379441_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383462_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752865 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA965092_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351925 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline