Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01477389_m1
          See other GBAS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gbas
          Gene Name:
          glioblastoma amplified sequence
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 30527540 - 30566080 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01477389_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gbas
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001017486.1 NP_001017486.1 5 - 6 428 91
          XM_006249280.2 XP_006249342.1 5 - 6 489 91
          XM_008769201.1 XP_008767423.1 5 - 6 490 91
          GenBank mRNA BC086385.1 - 5 - 6 428 7302515 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200001448.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gbas

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          oxidative phosphorylation
          ATP biosynthetic process
          negative regulation of ATP citrate synthase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P140836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21715 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P140836 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P140836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P140836 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77041 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53133 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758018 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758015 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758012 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758013 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758016 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758014 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758011 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758017 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10758010 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376175_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376175_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376175_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376175_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200012224.rn.1 TC1200001448.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200012234.rn.1 TC1200001448.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200012222.rn.1 TC1200001448.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200012231.rn.1 TC1200001448.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200012219.rn.1 TC1200001448.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200012227.rn.1 TC1200001448.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376175_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1376175_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758010 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA893043_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22013429 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350183 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530381 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_160821 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline