Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01477411_m1
          See other TARSL2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tarsl2
          Gene Name:
          threonyl-tRNA synthetase-like 2
          Gene Aliases:
          RGD1311308
          Chromosome Location:
          Chr.1: 126523169 - 126559493 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01477411_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tarsl2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014020.1 NP_001014042.1 11 - 12 1475 55
          GenBank mRNA BC083878.1 - 11 - 12 1475 7130245 55
          FQ224737.1 - 1491 55

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100008043.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tarsl2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          aminoacyl-tRNA synthetase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          threonyl-tRNA aminoacylation
          threonine-tRNA ligase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P032796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107846 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P032796 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P032796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P032796 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P21605 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69513 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21967 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64411 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10707756 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376630_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376630_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100065317.rn.1 TC0100008043.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100065315.rn.1 TC0100008043.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100065316.rn.1 TC0100008043.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100065318.rn.1 TC0100008043.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376630_at - -
          Rat Expression Set 230 1376630_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707756 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI007869_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21096672 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650812 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0