Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01477999_m1
          See other KLHL25 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Klhl25
          Gene Name:
          kelch-like family member 25
          Gene Aliases:
          RGD1310815
          Chromosome Location:
          Chr.1: 137325459 - 137359104 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01477999_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Klhl25
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039006.1 NP_001034095.1 2 - 3 1897 66
          XM_006229379.2 XP_006229441.1 2 - 3 2210 66
          XM_006229380.2 XP_006229442.1 2 - 3 6248 66
          XM_006229381.2 XP_006229443.1 2 - 3 5303 66
          XM_008759505.1 XP_008757727.1 2 - 3 1940 66
          GenBank mRNA BC099111.1 - 2 - 3 1897 7461562 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100005801.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Protease 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          regulation of translational initiation
          protein ubiquitination
          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P019002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19434 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P019002 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P019002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P019002 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P203640 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4322 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83419 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10707992 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377209_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377209_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377209_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377209_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100046290.rn.1 TC0100005801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100046291.rn.1 TC0100005801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100046289.rn.1 TC0100005801.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377209_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377209_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707992 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA818825_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21497628 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353420 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364518 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline