Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01478053_m1
          See other BTBD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Btbd1
          Gene Name:
          BTB (POZ) domain containing 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 143609729 - 143647124 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01478053_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Btbd1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011932.1 NP_001011932.1 6 - 7 1197 76
          GenBank mRNA BC085850.1 - 6 - 7 1197 7189751 76
          FQ221559.1 - 2 - 3 205 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100005912.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Btbd1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P193704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45751 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P193704 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P193704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P193704 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P193704 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P250488 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64598 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28858 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48343 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723324 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723330 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723331 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723329 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10723323 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372720_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376333_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372720_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376333_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376333_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376333_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372720_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372720_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100047218.rn.1 TC0100005912.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100047219.rn.1 TC0100005912.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376333_at - -
          Rat Expression Set 230 1372720_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372720_at - -
          Rat Expression Set 230 1376333_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723323 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA848449_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI146047_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21575586 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376965 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline