Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01479009_m1
          See other B4GALNT4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          B4galnt4
          Gene Name:
          beta-1,4-N-acetyl-galactosaminyl transferase 4
          Gene Aliases:
          RGD1310052
          Chromosome Location:
          Chr.1: 213870328 - 213881233 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01479009_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: B4galnt4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107562.1 NP_001101032.1 14 - 15 2357 62
          GenBank mRNA FQ211564.1 - 14 - 15 2189 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002876.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          acetylgalactosaminyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P161784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408064 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P264915 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P264915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P264915 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P264915 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712190 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712191 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712180 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712189 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712195 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712188 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712193 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712185 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712194 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712192 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712187 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712184 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712186 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712183 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10712174 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397515_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375691_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397515_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375691_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375691_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397515_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397515_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375691_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100022720.rn.1 TC0100002876.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100022721.rn.1 TC0100002876.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375691_at - -
          Rat Expression Set 230 1375691_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397515_at - -
          Rat Expression Set 230 1397515_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712174 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA996996_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA963241_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI229660_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI227913_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21458907 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349672 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0