Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01479506_m1
          See other FAM24A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fam24a
          Gene Name:
          family with sequence similarity 24, member A
          Gene Aliases:
          RGD1560948
          Chromosome Location:
          Chr.1: 201907139 - 201916324 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01479506_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fam24a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109158.1 NP_001102628.1 2 - 3 228 91
          XM_006230419.2 XP_006230481.1 4 - 5 595 91
          XM_008759917.1 XP_008758139.1 2 - 3 147 91
          GenBank mRNA BC161873.1 - 4 - 5 536 7113177 91
          BC166439.1 - 2 - 3 155 7453416 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002715.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P764756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764312 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P764756 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P764756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P764756 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P764756 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10711653 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021391.rn.1 TC0100002715.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021392.rn.1 TC0100002715.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021394.rn.1 TC0100002715.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021383.rn.1 TC0100002715.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021385.rn.1 TC0100002715.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021382.rn.1 TC0100002715.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021384.rn.1 TC0100002715.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021393.rn.1 TC0100002715.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711653 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21829711 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363388 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline