Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01479618_s1
          See other AHNAK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ahnak
          Gene Name:
          AHNAK nucleoprotein
          Gene Aliases:
          AHNAK 1, RGD1308572, UV118
          Chromosome Location:
          Chr.1: 225184901 - 225215015 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01479618_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ahnak
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001191951.1 NP_001178880.1 7 16736 69
          XM_008760214.1 XP_008758436.1 6 17137 69
          GenBank mRNA U12527.1 - 1 52 69

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of RNA splicing
          protein oligomerization
          regulation of voltage-gated calcium channel activity
          S100 protein binding
          poly(A) RNA binding
          structural molecule activity conferring elasticity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P579385 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P082401 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082401 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P579385 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P147204 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082393 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082401 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P147204 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082393 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P579385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P082401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P147204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P579385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P082393 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P508348 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P579385 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P342075 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713802 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371703_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371703_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371703_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371703_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100065873.rn.1 TC0100008071.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100065874.rn.1 TC0100008071.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100065875.rn.1 TC0100008071.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100065876.rn.1 TC0100008071.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100065870.rn.1 TC0100008071.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100065872.rn.1 TC0100008071.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371703_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371703_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA894304_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20813392 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21675768 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21820984 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373639 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62303 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0