Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01479726_m1
          See other PTPRE GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ptpre
          Gene Name:
          protein tyrosine phosphatase, receptor type, E
          Gene Aliases:
          PTPepsilon
          Chromosome Location:
          Chr.1: 207883538 - 207987123 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01479726_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ptpre
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053767.1 NP_446219.1 9 - 10 853 59
          XM_006230449.2 XP_006230511.1 11 - 12 3774 59
          XM_006230450.2 XP_006230512.1 8 - 9 781 59
          XM_006230451.2 XP_006230513.1 9 - 10 3085 59
          XM_008759971.1 XP_008758193.1 10 - 11 1452 59
          XM_008759972.1 XP_008758194.1 10 - 11 1953 59
          GenBank mRNA BC166573.1 - 9 - 10 863 7320594 59
          D78610.1 - 8 - 9 727 59
          D78613.1 - 9 - 10 846 59
          Y07833.1 - 1 - 2 113 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100008058.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Protein Phosphatase Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transmembrane receptor protein tyrosine phosphatase signaling pathway
          regulation of mast cell activation
          peptidyl-tyrosine dephosphorylation
          negative regulation of insulin receptor signaling pathway
          molecular_function
          protein tyrosine phosphatase activity
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P137130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100477 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P137130 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P137130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P137130 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P170541 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P370030 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P278613 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P111941 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P370033 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700946559 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700526741 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17888 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47960 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700526741 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700946559 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711869 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711874 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711865 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711866 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711872 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711873 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711864 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711863 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711857 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711870 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711871 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711862 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711861 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711868 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711867 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10711852 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371115_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371115_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371115_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371115_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100065569.rn.1 TC0100008058.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371115_at - -
          Rat Expression Set 230 1371115_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711852 - -
          Rat Genome U34 Set D78613_s_at - -
          Rat Genome U34 Set D78610_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362978 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0