Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01480359_s1
          See other ADAM1A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Adam1a
          Gene Name:
          a disintegrin and metallopeptidase domain 1a
          Gene Aliases:
          Adam1, PH-30a
          Chromosome Location:
          Chr.12: 40533731 - 40536632 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01480359_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Adam1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_020078.1 NP_064463.1 2 2735 124
          GenBank mRNA BC081807.1 - 2 2834 7132493 124
          Y08616.1 - 2 2735 124

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protease 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Adam1a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          fertilization
          metalloendopeptidase activity
          metallopeptidase activity
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P698150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55977 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P698150 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P698150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P698150 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P698150 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41654 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758699 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758698 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10758697 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10758703 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387256_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387256_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387256_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387256_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200006020.rn.1 TC1200000666.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200006017.rn.1 TC1200000666.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200006016.rn.1 TC1200000666.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387256_at - -
          Rat Expression Set 230 1387256_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758697 - -
          Rat Genome U34 Set Y08616cds_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22330847 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376520 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline