Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01480419_m1
          See other ANAPC5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Anapc5
          Gene Name:
          anaphase-promoting complex subunit 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 39209138 - 39242696 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01480419_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Anapc5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001080147.1 NP_001073616.1 4 - 5 653 84
          XM_006249363.1 XP_006249425.1 4 - 5 675 84
          GenBank mRNA BC129106.1 - 4 - 5 653 7100647 84

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000634.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitotic nuclear division
          cell division
          protein K11-linked ubiquitination
          protein phosphatase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1044934 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1044934 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1044934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1044934 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1044934 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758499 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758513 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758501 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758509 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758498 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758514 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758511 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758515 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758510 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10758497 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388417_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388417_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388417_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388417_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200005564.rn.1 TC1200000634.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388417_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388417_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758497 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA874832_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA963036_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372087 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline