Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01480437_g1
          See other ASL GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Asl
          Gene Name:
          argininosuccinate lyase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 30160998 - 30178348 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01480437_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Asl
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021577.3 NP_067588.2 14 - 15 1593 127
          XM_006249245.2 XP_006249307.1 13 - 14 1337 127
          XM_006249247.2 XP_006249309.1 12 - 13 1279 127
          GenBank mRNA BC078682.1 - 12 - 13 1216 7109106 127
          BC097270.1 - 14 - 15 1593 7455735 127
          D13978.1 - 12 - 13 1941 127
          D28501.1 - 12 - 13 1124 127

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000511.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Asl

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          lyase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          urea cycle
          argininosuccinate metabolic process
          kidney development
          liver development
          internal protein amino acid acetylation
          cellular amino acid metabolic process
          arginine biosynthetic process
          midgut development
          aging
          response to nutrient
          locomotory behavior
          response to toxic substance
          post-embryonic development
          response to zinc ion
          response to amine
          ammonia assimilation cycle
          response to lipopolysaccharide
          arginine biosynthetic process via ornithine
          response to drug
          response to peptide hormone
          response to steroid hormone
          response to growth hormone
          diaphragm development
          cellular response to ammonium ion
          cellular response to cAMP
          cellular response to interferon-gamma
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to glucagon stimulus
          cellular response to glucocorticoid stimulus
          cellular response to hypoxia
          cellular response to dexamethasone stimulus
          argininosuccinate lyase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P086689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141672 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P086689 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P086689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P086689 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P315714 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700607037 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71689 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26401 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700607037 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757976 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10757962 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368916_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368916_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368916_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368916_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004403.rn.1 TC1200000511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004407.rn.1 TC1200000511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004405.rn.1 TC1200000511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004400.rn.1 TC1200000511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004406.rn.1 TC1200000511.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368916_at - -
          Rat Expression Set 230 1368916_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757962 - -
          Rat Genome U34 Set D13978_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AB016536_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21464773 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372241 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65811 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline