Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01480581_m1
          See other SBNO1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sbno1
          Gene Name:
          strawberry notch homolog 1 (Drosophila)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 37593692 - 37653772 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01480581_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sbno1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107138.1 NP_001100608.1 30 - 31 3949 60
          XM_006249300.2 XP_006249362.1 31 - 32 4671 60
          XM_006249301.2 XP_006249363.1 31 - 32 4668 60
          XM_008769224.1 XP_008767446.1 30 - 31 4566 60
          XM_008769225.1 XP_008767447.1 30 - 31 4563 60
          XM_008769226.1 XP_008767448.1 28 - 29 3576 60
          GenBank mRNA BC091433.1 - 3 - 4 403 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000593.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P193195 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P323533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50836 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P193195 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P323533 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P193195 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P323533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P323533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P193195 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P193195 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P323533 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51560 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91778 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758266 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758250 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758262 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758257 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758256 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758263 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758244 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758255 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758251 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758246 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758242 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758243 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758264 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758239 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758240 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758265 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758241 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758252 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758267 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758268 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758254 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758245 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758258 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758261 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758253 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758260 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758269 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10758237 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395406_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389309_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389309_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395406_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389309_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389309_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200005085.rn.1 TC1200000593.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389309_at - -
          Rat Expression Set 230 1389309_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395406_at - -
          Rat Expression Set 230 1395406_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758237 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA996483_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21956952 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356167 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline