Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01480631_m1
          See other TMEM119 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem119
          Gene Name:
          transmembrane protein 119
          Gene Aliases:
          RGD1307573
          Chromosome Location:
          Chr.12: 48598520 - 48605704 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01480631_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem119
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107155.1 NP_001100625.1 1 - 2 118 70
          XM_006249500.2 XP_006249562.1 1 - 2 245 70
          GenBank mRNA BC166820.1 - 1 - 2 71 8367783 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000821.rn.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the BC166820.1,NM_001107155.1 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P066539 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P612939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168047 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P066539 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P612939 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P612939 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P066539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P612939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P066539 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P405232 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69160 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10759178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10759177 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372935_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372935_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372935_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372935_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200007221.rn.1 TC1200000821.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200007220.rn.1 TC1200000821.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200007219.rn.1 TC1200000821.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372935_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372935_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10759177 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI059223_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22110267 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361610 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline