Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01480857_g1
          See other OGFOD2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ogfod2
          Gene Name:
          2-oxoglutarate and iron-dependent oxygenase domain containing 2
          Gene Aliases:
          RGD1310594
          Chromosome Location:
          Chr.12: 37907130 - 37910439 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01480857_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ogfod2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001105927.1 NP_001099397.1 3 - 4 313 100
          XM_006249331.1 XP_006249393.1 3 - 4 313 100
          GenBank mRNA BC167103.1 - 2 - 3 602 100

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200001542.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          oxidation-reduction process
          iron ion binding
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, 2-oxoglutarate as one donor, and incorporation of one atom each of oxygen into both donors
          L-ascorbic acid binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P276530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74300 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P276530 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P276530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P276530 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P276530 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100771 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10761750 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397733_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397733_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397733_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397733_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200013015.rn.1 TC1200001542.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200013017.rn.1 TC1200001542.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200013010.rn.1 TC1200001542.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200013013.rn.1 TC1200001542.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200013018.rn.1 TC1200001542.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200013008.rn.1 TC1200001542.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200013007.rn.1 TC1200001542.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1397733_at - -
          Rat Expression Set 230 1397733_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761750 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22057292 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363708 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline