Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01480931_m1
          See other PSPH GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Psph
          Gene Name:
          phosphoserine phosphatase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 30514128 - 30526551 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01480931_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Psph
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001009679.1 NP_001009679.1 4 - 5 660 69
          GenBank mRNA BC088310.1 - 4 - 5 660 7324292 69
          FQ213675.1 - 4 - 5 651 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000519.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Psph

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          L-serine metabolic process
          L-serine biosynthetic process
          response to mechanical stimulus
          dephosphorylation
          response to nutrient levels
          response to testosterone
          magnesium ion binding
          molecular_function
          phosphoserine phosphatase activity
          calcium ion binding
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1014955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178413 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1014955 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1014955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1014955 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1014955 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97591 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13714 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53669 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761398 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761397 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761395 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761399 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761400 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761396 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10761394 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375964_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375964_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375964_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375964_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004472.rn.1 TC1200000519.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375964_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375964_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10761394 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI179986_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20802600 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358252 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48910 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline