Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01481032_m1
          See other SUMF2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sumf2
          Gene Name:
          sulfatase modifying factor 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 30465025 - 30490683 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01481032_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sumf2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025125.2 NP_001020296.2 8 - 9 852 128
          GenBank mRNA BC091176.1 - 8 - 9 858 7322044 128

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200001445.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sumf2

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P165938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116424 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P165938 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P165938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P165938 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P165938 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31819 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62343 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46430 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89391 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758038 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758039 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758042 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758037 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758040 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758036 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758041 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758043 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10758035 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381978_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381978_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381979_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381979_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381978_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381978_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381979_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381979_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200012176.rn.1 TC1200001445.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200012177.rn.1 TC1200001445.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1381978_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1381979_at - -
          Rat Expression Set 230 1381978_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1381979_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758035 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA851844_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA851844_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA964066_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071270_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21407004 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358222 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline