Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01481073_g1
          See other PPP1R35 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ppp1r35 LOC100910581
          Gene Name:
          protein phosphatase 1, regulatory subunit 35
          protein phosphatase 1 regulatory subunit 35-like
          Gene Aliases:
          -
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 21727485 - 21728678 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.12: 21987993 - 21989200 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          Assay ID Rn01481073_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ppp1r35
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109451.1 NP_001102921.1 689 121
          Gene Symbol: LOC100910581
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_003751155.2 XP_003751203.1 3 - 4 702 121

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein-binding activity modulator phosphatase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of phosphatase activity
          phosphatase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P016241 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P016242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31257 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P016241 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P016242 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P016242 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P016241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P016242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P016241 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P826171 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757422 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757423 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757424 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757421 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10757420 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374860_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374860_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374860_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374860_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200010940.rn.1 TC1200001284.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200010936.rn.1 TC1200001284.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200010938.rn.1 TC1200001284.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374860_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374860_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757420 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI059312_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22037542 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline