Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01482311_m1
          See other ASH2L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ash2l
          Gene Name:
          ash2 (absent, small, or homeotic)-like (Drosophila)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 71011315 - 71033171 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01482311_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ash2l
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106089.1 NP_001099559.1 3 - 4 403 70
          XM_006253303.2 XP_006253365.1 3 - 4 429 70
          XM_006253304.2 XP_006253366.1 3 - 4 350 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000807.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein histone modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          cellular response to DNA damage stimulus
          positive regulation of cell proliferation
          response to estrogen
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          histone H3-K4 methylation
          histone methyltransferase activity (H3-K4 specific)
          transcription regulatory region DNA binding
          euchromatin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P210791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100127 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P210791 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P210791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P210791 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P210791 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 885 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43205 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788821 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788812 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788813 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10788803 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388871_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389719_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388871_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389719_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389719_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389719_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388871_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388871_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600006105.rn.1 TC1600000807.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388871_at - -
          Rat Expression Set 230 1388871_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389719_at - -
          Rat Expression Set 230 1389719_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788803 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI013540_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21939932 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361125 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline