Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01482626_m1
          See other POMK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pomk
          Gene Name:
          protein-O-mannose kinase
          Gene Aliases:
          RGD1310810, Sgk196
          Chromosome Location:
          Chr.16: 70859251 - 70869653 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01482626_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pomk
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024883.1 NP_001020054.1 4 - 5 562 73
          XM_008771353.1 XP_008769575.1 2 - 3 336 73
          GenBank mRNA BC097466.1 - 4 - 5 562 7457667 73
          FQ211927.1 - 4 - 5 551 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000804.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pomk

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neuron migration
          protein phosphorylation
          protein O-linked glycosylation
          brain development
          learning or memory
          sensory perception of pain
          carbohydrate phosphorylation
          neuromuscular process
          protein kinase activity
          ATP binding
          phosphotransferase activity, alcohol group as acceptor
          carbohydrate kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P713907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60285 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P713907 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P713907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P713907 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1060064 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45518 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103522 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788781 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788780 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788779 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788778 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10788777 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377053_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377053_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378868_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382813_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378868_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382813_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378868_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377053_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377053_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378868_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382813_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382813_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600006061.rn.1 TC1600000804.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600006060.rn.1 TC1600000804.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600006059.rn.1 TC1600000804.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377053_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377053_at - -
          Rat Expression Set 230 1382813_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382813_at - -
          Rat Expression Set 230 1378868_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378868_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788777 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI111391_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357203 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline