Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01482707_m1
          See other TNKS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tnks
          Gene Name:
          tankyrase, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 60925045 - 61071670 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01482707_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Tnks
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106084.2 NP_001099554.2 20 - 21 3147 62
          XM_008771295.1 XP_008769517.1 20 - 21 3195 62

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000692.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          protein ADP-ribosylation
          Wnt signaling pathway
          peptidyl-serine phosphorylation
          peptidyl-threonine phosphorylation
          positive regulation of telomere maintenance via telomerase
          negative regulation of DNA binding
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          spindle assembly
          protein localization to chromosome, telomeric region
          protein poly-ADP-ribosylation
          protein auto-ADP-ribosylation
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          NAD+ ADP-ribosyltransferase activity
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P398433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177011 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P398433 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P398433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P398433 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P398433 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55036 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68354 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788522 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788521 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788513 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788520 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788514 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788518 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788511 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792034 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788515 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788532 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788516 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10788510 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600005351.rn.1 TC1600000692.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10788510 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21748787 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352221 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline