Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01482727_m1
          See other THAP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Thap1
          Gene Name:
          THAP domain containing, apoptosis associated protein 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 70661360 - 70665831 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01482727_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Thap1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008340.1 NP_001008341.1 2 - 3 498 92
          GenBank mRNA BC086347.1 - 2 - 3 498 7302510 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600001863.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Thap1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          endothelial cell proliferation
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of mitotic cell cycle
          zinc ion binding
          sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P609456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22941 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P609456 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P609456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P609456 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P609456 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65135 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792218 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792217 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792221 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10792216 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600013711.rn.1 TC1600001863.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600013712.rn.1 TC1600001863.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600013714.rn.1 TC1600001863.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600013710.rn.1 TC1600001863.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792216 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline