Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01482729_m1
          See other TM2D2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tm2d2
          Gene Name:
          TM2 domain containing 2
          Gene Aliases:
          2410018g23rik, RGD1306769
          Chromosome Location:
          Chr.16: 71804368 - 71809891 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01482729_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tm2d2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001017444.1 NP_001017444.1 3 - 4 502 106
          GenBank mRNA BC093382.1 - 3 - 4 502 7389050 106

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600001886.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tm2d2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P10049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749592 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10049 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P10049 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P10049 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93261 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792330 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10792325 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398984_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398984_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398984_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398984_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600013947.rn.1 TC1600001886.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600013946.rn.1 TC1600001886.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398984_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398984_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792325 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA818129_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21612862 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354256 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline