Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01483320_m1
          See other GLRX2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Glrx2
          Gene Name:
          glutaredoxin 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.13: 60529060 - 60552109 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01483320_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Glrx2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013034.1 NP_001013052.1 3 - 4 293 125
          XM_006249955.1 XP_006250017.1 2 - 3 332 125
          XM_006249956.2 XP_006250018.1 2 - 3 355 125
          XM_006249957.2 XP_006250019.1 2 - 3 154 125
          XM_006249958.2 XP_006250020.1 2 - 3 222 125
          XM_008769523.1 XP_008767745.1 3 - 4 290 125
          XM_008769524.1 XP_008767746.1 2 - 3 182 125
          XM_008769525.1 XP_008767747.1 2 - 3 238 125
          XM_008769526.1 XP_008767748.1 2 - 3 222 125
          GenBank mRNA BC079292.1 - 3 - 4 293 7134405 125
          FQ213555.1 - 2 - 3 98 125

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300000420.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Glrx2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          aging
          response to organic substance
          response to hydrogen peroxide
          cell redox homeostasis
          oxidation-reduction process
          cellular response to superoxide
          electron carrier activity
          protein disulfide oxidoreductase activity
          metal ion binding
          2 iron, 2 sulfur cluster binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P442169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19914 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P442169 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P442169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P442169 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P442169 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2290 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49688 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89099 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24165 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764501 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764498 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10764497 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373675_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373675_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373675_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373675_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002893.rn.1 TC1300000420.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002910.rn.1 TC1300000420.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002909.rn.1 TC1300000420.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373675_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373675_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764497 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI101014_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI101686_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21761695 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1651186 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline