Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01484598_g1
          See other PLA2G4B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pla2g4b
          Gene Name:
          phospholipase A2, group IVB (cytosolic)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 111825004 - 111833526 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01484598_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pla2g4b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107764.2 NP_001101234.2 19 - 20 2225 66
          XM_006234775.1 XP_006234837.1 18 - 19 2157 66
          XM_008762103.1 XP_008760325.1 18 - 19 2798 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300005075.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phospholipase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phospholipid catabolic process
          glycerophospholipid catabolic process
          phospholipase activity
          lysophospholipase activity
          phospholipase A2 activity
          calcium-dependent phospholipase A2 activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P337786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102397 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P337786 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P337786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P337786 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P337786 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P755071 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838976 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10838959 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377323_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377323_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039111.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039116.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039119.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039122.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039125.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039110.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039115.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039118.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039108.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039109.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039123.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039117.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039127.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039114.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039124.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039128.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039106.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039112.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039120.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039121.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039126.rn.1 TC0300005075.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377323_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377323_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838959 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI043639_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371642 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline