Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01485027_m1
          See other SEL1L2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sel1l2
          Gene Name:
          sel-1 suppressor of lin-12-like 2 (C. elegans)
          Gene Aliases:
          RGD1311278
          Chromosome Location:
          Chr.3: 134281809 - 134406560 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01485027_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sel1l2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014049.1 NP_001014071.1 18 - 19 2023 97
          GenBank mRNA BC083893.1 - 18 - 19 2023 7132857 97

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sel1l2

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P267454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11759 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P267454 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P267454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P267454 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P267454 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21348 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88811 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87309 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99132 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19130 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19965 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3648 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51157 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64361 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52147 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18179 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850293 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10850290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850290 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22287077 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369839 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline