Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01485123_m1
          See other FBXO3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fbxo3
          Gene Name:
          F-box protein 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 93968830 - 94000863 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01485123_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fbxo3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109606.1 NP_001103076.1 3 - 4 381 63
          XM_006234656.2 XP_006234718.1 3 - 4 406 63
          XM_006234657.2 XP_006234719.1 3 - 4 406 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300001300.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          proteolysis
          protein ubiquitination

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P527563 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P209821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79211 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P527563 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P209821 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P209821 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P527563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P527563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P209821 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12694 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847877 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847883 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847876 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847882 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847880 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847875 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847881 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847878 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847879 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847884 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10847874 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389333_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389333_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389333_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389333_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008842.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008825.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008830.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008832.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008841.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008831.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008826.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008820.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008829.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008828.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008827.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008822.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008823.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300008833.rn.1 TC0300001300.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389333_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389333_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847874 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI171652_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176767_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline