Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01485352_m1
          See other ERICH2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Erich2
          Gene Name:
          glutamate-rich 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 56801629 - 56839435 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01485352_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Erich2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024311.1 NP_001019482.1 7 - 8 1014 121
          XM_006234340.2 XP_006234402.1 7 - 8 2120 121
          GenBank mRNA BC082109.1 - 7 - 8 1014 7135070 121

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300000778.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Erich2

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P138051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98383 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P138051 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P138051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P138051 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53257 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89923 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10802 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94062 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836721 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836728 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836722 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836731 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836733 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836730 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836729 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836726 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836720 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836724 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836732 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836727 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836725 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10836719 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380261_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380261_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380261_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380261_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300005888.rn.1 TC0300000778.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300005892.rn.1 TC0300000778.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300005890.rn.1 TC0300000778.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300005887.rn.1 TC0300000778.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300005886.rn.1 TC0300000778.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300005882.rn.1 TC0300000778.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300005885.rn.1 TC0300000778.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1380261_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380261_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10836719 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071941_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350096 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline