Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01488022_m1
          See other MTNR1A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mtnr1a
          Gene Name:
          melatonin receptor 1A
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 50339358 - 50358809 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01488022_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mtnr1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053676.2 NP_446128.1 1 - 2 400 70
          GenBank mRNA AB377274.1 - 1 - 2 401 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600001671.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          aging
          circadian rhythm
          positive regulation of cGMP biosynthetic process
          camera-type eye development
          negative regulation of insulin secretion
          molecular_function
          melatonin receptor activity
          hormone binding
          organic cyclic compound binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P072808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107498 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P072808 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P072808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P072808 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P501139 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66767 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791783 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791785 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791782 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10791781 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012513.rn.1 TC1600001671.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791781 - -
          Rat Genome U34 Set U14409_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375088 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline