Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01488400_m1
          See other VPS37A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vps37a
          Gene Name:
          vacuolar protein sorting 37 homolog A (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 54860811 - 54899409 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01488400_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vps37a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024867.1 NP_001020038.1 6 - 7 955 70
          XM_008771289.1 XP_008769511.1 6 - 7 1017 70
          GenBank mRNA BC098069.1 - 6 - 7 955 7444656 70
          FQ232149.1 - 6 - 7 1009 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600001713.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vps37a

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          ubiquitin-dependent protein catabolic process via the multivesicular body sorting pathway

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P238843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119412 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P238843 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P238843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P238843 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1010553 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P238843 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55049 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4527 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34017 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791925 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791922 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791927 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791931 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791929 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791933 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791934 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791924 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791930 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791932 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791923 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10791921 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374472_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374472_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374472_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374472_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012792.rn.1 TC1600001713.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012794.rn.1 TC1600001713.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012784.rn.1 TC1600001713.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012791.rn.1 TC1600001713.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012793.rn.1 TC1600001713.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012790.rn.1 TC1600001713.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600012785.rn.1 TC1600001713.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374472_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374472_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791921 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009444_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22068359 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373680 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0