Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01488492_m1
          See other DCTD GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dctd
          Gene Name:
          dCMP deaminase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 47177144 - 47222850 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01488492_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dctd
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013882.2 NP_001013904.2 2 - 3 342 82
          NM_001161512.1 NP_001154984.1 2 - 3 558 82
          GenBank mRNA BC087138.1 - 2 - 3 297 7125992 82
          BP504069.1 - 560 82
          DY317307.1 - 2 - 3 310 82
          EV776012.1 - 2 - 3 367 82

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dctd

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          deaminase hydrolase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          pyrimidine nucleotide metabolic process
          metabolic process
          nucleotide biosynthetic process
          dCMP deaminase activity
          zinc ion binding
          hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P648207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110883 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P648207 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P648207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P648207 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54435 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39056 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90107 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791607 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791605 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791606 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10791604 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378180_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378180_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378180_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378180_at - -
          Rat Expression Set 230 1378180_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378180_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791604 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365928 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0