Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01489138_g1
See other CBLN3 GE Assays ›
Gene Symbol:
Cbln3
Gene Name:
cerebellin 3 precursor
Gene Aliases:
RGD1563731
Chromosome Location:
Chr.15: 34548113 - 34550940 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01489138_g1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 250 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Inventoried
Catalog #
4331182
Price
284.00
Your Price
Online offer:
266.65
266.65
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Cbln3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_001109330.1
NP_001102800.1
1 - 2
472
68
XM_006252007.2
XP_006252069.1
1 - 2
562
68
Back To Top
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001730.rn.1
Set Membership:
Amplicon length less than or equal to 70
Detect Genomic DNA
Recommended Assay
Rattus norvegicus
1700
Inventoried
Probe spans exons
MicroArray Probes:
Agilent
Affymetrix
ABI
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2
A_64_P042505
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M
177423
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M
678702
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_64_P042505
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_64_P042505
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray
A_64_P042505
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10783980
-
-
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10783978
-
-
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10783979
-
-
Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array
10783977
-
-
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR1500011355.rn.1
TC1500001730.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR1500011354.rn.1
TC1500001730.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10783977
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
ABI Rat Genome Survey Microarray
22363284
-
-
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline