Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01489780_m1
          See other CWC27 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cwc27
          Gene Name:
          CWC27 spliceosome-associated protein homolog (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          Sdccag10
          Chromosome Location:
          Chr.2: 34719340 - 34922721 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01489780_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cwc27
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013199.1 NP_001013217.1 11 - 12 1093 67
          GenBank mRNA BC083774.1 - 11 - 12 1093 7193421 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002797.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cwc27

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein peptidyl-prolyl isomerization
          protein folding
          peptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P241190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34175 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P241190 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P241190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P241190 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P241190 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58549 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 762 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70186 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66399 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26332 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 856 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28288 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96557 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49191 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33204 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56530 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60257 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83763 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57310 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78416 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10821165 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374738_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374738_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374738_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374738_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200019856.rn.1 TC0200002797.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200019859.rn.1 TC0200002797.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200019854.rn.1 TC0200002797.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200019857.rn.1 TC0200002797.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374738_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374738_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821165 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20920033 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349752 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline