Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01490015_m1
          See other GTF2H2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gtf2h2
          Gene Name:
          general transcription factor IIH, polypeptide 2
          Gene Aliases:
          BTF2 p44
          Chromosome Location:
          Chr.2: 30494792 - 30522717 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01490015_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gtf2h2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001077428.1 NP_001070896.1 13 - 14 991 63
          XM_006231844.2 XP_006231906.1 13 - 14 1073 63
          XM_006231845.2 XP_006231907.1 13 - 14 1231 63
          GenBank mRNA BC126097.1 - 13 - 14 991 7456682 63
          FQ229200.1 - 932 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002735.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein nucleic acid metabolism protein general transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor internalization
          nucleotide-excision repair
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein phosphorylation
          biological_process
          molecular_function
          protein kinase activity
          DNA-dependent ATPase activity
          zinc ion binding
          RNA polymerase II carboxy-terminal domain kinase activity
          protein N-terminus binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1033819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17832 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1033819 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1033819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1033819 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1033819 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60353 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10820934 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382030_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385803_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382030_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385803_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385803_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385803_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382030_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382030_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200019241.rn.1 TC0200002735.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382030_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385803_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385803_at - -
          Rat Expression Set 230 1382030_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820934 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA957770_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22193667 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350152 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0