Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01490151_g1
          See other PAIP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Paip1
          Gene Name:
          poly(A) binding protein interacting protein 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 52300921 - 52328212 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01490151_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Paip1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108937.1 NP_001102407.1 10 - 11 1252 137
          XM_008760778.1 XP_008759000.1 10 - 11 1550 137
          XM_008760779.1 XP_008759001.1 10 - 11 1309 137
          XM_008760780.1 XP_008759002.1 10 - 11 1531 137
          GenBank mRNA BC166996.1 - 10 - 11 1123 137

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of translation
          RNA binding
          translation activator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P526390 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P044226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7883 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P526390 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P044226 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P044226 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P526390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P526390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P044226 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P526397 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P19636 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P526390 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8234 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64898 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813185 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813186 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813184 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813189 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813190 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813188 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813187 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813183 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10813178 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379335_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379272_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379272_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379335_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379335_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379335_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200002652.rn.1 TC0200000464.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1379335_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379335_at - -
          Rat Expression Set 230 1379272_at - -
          Rat Expression Set 230 1379272_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10813178 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI639045_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230202_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22369803 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368020 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline