Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01490646_m1
See other TPR GE Assays ›
Gene Symbol:
Tpr
Gene Name:
translocated promoter region, nuclear basket protein
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.13: 67611685 - 67672833 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01490646_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
재고 정보
주문접수 후 제작
Catalog #
4351372
제품 정가
435.00
Your Price
온라인 행사가:
408.65
408.65
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay 상세 정보
Gene Symbol: Tpr
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_001107185.1
NP_001100655.2
13 - 14
1690
66
XM_006249972.1
13 - 14
1713
66
Back To Top
추가 정보
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300000448.rn.1
Set Membership:
Amplicon length less than or equal to 70
Protein Kinase
Recommended Assay
Rattus norvegicus
Probe spans exons
Panther Classification:
Molecular Function -
primary active transporter
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
MAPK import into nucleus
RNA import into nucleus
RNA export from nucleus
protein import into nucleus
protein export from nucleus
nuclear pore organization
mitotic nuclear division
mitotic spindle assembly checkpoint
regulation of mRNA export from nucleus
regulation of mitotic sister chromatid separation
positive regulation of heterochromatin assembly
regulation of protein stability
mRNA export from nucleus in response to heat stress
cellular response to heat
cellular response to interferon-alpha
regulation of protein import into nucleus
positive regulation of protein import into nucleus
nuclear matrix organization
negative regulation of translational initiation
regulation of protein export from nucleus
positive regulation of protein export from nucleus
negative regulation of RNA export from nucleus
nuclear pore complex assembly
cell division
response to epidermal growth factor
positive regulation of mitotic cell cycle spindle assembly checkpoint
positive regulation of intracellular protein transport
regulation of mitotic spindle assembly
chromatin binding
mRNA binding
transporter activity
nucleocytoplasmic transporter activity
tubulin binding
heat shock protein binding
protein homodimerization activity
protein anchor
poly(A) RNA binding
mitogen-activated protein kinase binding
dynein complex binding
MicroArray Probes:
Affymetrix
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR1300003087.rn.1
TC1300000448.rn.1
RTA TC
Back To Top
관련 제품
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline