Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01490701_s1
          See other IER5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ier5
          Gene Name:
          immediate early response 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.13: 72742210 - 72744302 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01490701_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ier5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025137.2 NP_001020308.2 1 1947 80
          GenBank mRNA AB032086.1 - 1 248 80
          BC091181.1 - 2 1223 80
          CK477977.1 - 1 80

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ier5

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P089020 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P089025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602496 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P089020 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P089025 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P089025 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P089020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P089025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P089020 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53493 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10768814 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389355_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375202_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389355_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389882_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389882_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375202_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389882_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389355_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375202_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375202_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389882_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389355_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300011540.rn.1 TC1300001674.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300011542.rn.1 TC1300001674.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300011541.rn.1 TC1300001674.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389355_at - -
          Rat Expression Set 230 1389882_at - -
          Rat Expression Set 230 1375202_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375202_at - -
          Rat Expression Set 230 1389882_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389355_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768814 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA800604_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA800604_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI180270_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103109_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21580994 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22366055 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362052 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530409 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_160725 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline